Merck
638528
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalin-3-Carboxylsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
(Br)2C10H4(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
251-255 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2c(Br)c1O
InChI
1S/C11H6Br2O3/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11(15)16)10(14)9(7)13/h1-4,14H,(H,15,16)
InChIKey
WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)