Merck
637181
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H20O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9,13H,1-5H3
InChIKey
KZTVHIZALLBXMO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)