Merck
636770
Sigma-Aldrich
1,4-Bis-(3,7-dimethyloctyl)-benzol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H46
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
195 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCc1ccc(CCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46/c1-21(2)9-7-11-23(5)13-15-25-17-19-26(20-18-25)16-14-24(6)12-8-10-22(3)4/h17-24H,7-16H2,1-6H3
InChIKey
XTDSXTPHPOPBPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)