Fortfahren mit
635871
PAMAM-Bernsteinsäure-Dendrimer, 1,4-Diaminobutan-Kern, Generation 4 -Lösung
10 wt. % in H2O
Synonym(e):
PAMAM-G4-COOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 561,00
€ 420,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
Molekulargewicht:
20646.87
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 420,75
Listenpreis€ 561,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
succinamic acid surface groups
Quality Segment
form
solution
mol wt
generation 4
feature
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
concentration
10 wt. % in H2O
no. Surface Groups
64
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
Contains 64 surface succinamic acid groups.
Unlike the cationic amine surface functionalized dendrimers, succinamic acid functional dendrimers offer the researcher anionic surface groups, typical carboxylic acid reactivity and the potential to make carboxylate salts for a variety of reaction capabilities.
Packaging
unit weight includes solvent
Legal Information
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
412414648159412406
description
10 wt. % in H2O
description
10 wt. % in methanol
description
10 wt. % in methanol
description
20 wt. % in methanol
concentration
10 wt. % in H2O
concentration
10 wt. % in methanol
concentration
10 wt. % in methanol
concentration
20 wt. % in methanol
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
mol wt
generation 4
mol wt
generation 2.5
mol wt
generation 5
mol wt
generation 2
feature
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
feature
core type cystamine core
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
no. Surface Groups
64
no. Surface Groups
32
no. Surface Groups
128
no. Surface Groups
16
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)