Merck
635766
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Synonym(e):
3-(3′,5′-Dimethoxybenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H4OCH2C6H3(OCH3)2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H17BO5/c1-19-14-6-11(7-15(9-14)20-2)10-21-13-5-3-4-12(8-13)16(17)18/h3-9,17-18H,10H2,1-2H3
InChIKey
AJLNRXRMGFVLDN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)