Merck
635111
Sigma-Aldrich
Strontium-Lanthanaluminat
single crystal substrate, <110>, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium-Lanthan-Aluminiumoxid
About This Item
Lineare Formel:
SrLaAlO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
single side polished
Assay
≥99.9% trace metals basis
Dielektrizitätskonstante
16.8
Größe
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp (Schmelzpunkt)
1650 °C (lit.)
Dichte
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
InChIKey
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
Physikalische Form
tetragonal (a = 3.756 Å, c = 12.63 Å)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)