Wichtige Dokumente
634263
Praseodymium(III,IV)-oxid
nanopowder, <200 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonym(e):
Hexapraseodymium undecaoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% trace metals basis
Form
nanopowder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Partikelgröße
<200 nm (BET)
<50 nm (XRD)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
InChIKey
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)