632929
2-(Methylthio)ethylamin
97%
Synonym(e):
2-(Methylmercapto)-ethylamin, S-Methylcysteamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CSCCN
InChI
1S/C3H9NS/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChIKey
CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter