632198
4-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzaldehyd
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-62 °C (lit.)
SMILES String
OCCN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c13-7-5-12(6-8-14)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-4,9,13-14H,5-8H2
InChIKey
YSDDPNWGLSGZRC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves