Merck
631221
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorphenyl)-2-furonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H5Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H5Cl2NO/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-5H
InChIKey
LLXJJYJKCUDNAV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)