Merck
630438
Sigma-Aldrich
Triethoxy-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-silan
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4Si(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
90-91 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H19F3O3Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)12-9-7-11(8-10-12)13(14,15)16/h7-10H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
PBTDWUVVCOLMFE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)