Merck
617032
Sigma-Aldrich
Phenylacetonitril-α,α-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Phenyl-(acetonitril-2,2-d2)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CD2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
233-234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6D2
InChIKey
SUSQOBVLVYHIEX-NCYHJHSESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)