Wichtige Dokumente
613835
Acetylen-d2
99 atom % D
Synonym(e):
Dideuterioacetylene
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
-81 °C (subl.) (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C#C[2H]
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?