Wichtige Dokumente
609676
Kohlendioxid-17O2
45 atom % 17O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
45 atom % 17O
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[17O]=C=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+1,3+1
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-SUEIGJEOSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)