Merck
606782
Sigma-Aldrich
Tetrafluormethan-12C
99.9 atom % 12C
Synonym(e):
Tetrafluormethan-12C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
12CF4
Molekulargewicht:
87.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
13C-depleted
Isotopenreinheit
99.9 atom % 12C
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
InChIKey
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable