Wichtige Dokumente
604542
Dicyandiamid-13C2
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2N13C(=NH)NH13CN
Molekulargewicht:
86.07
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[13C](=N)N[13C]#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
InChIKey
QGBSISYHAICWAH-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)