Über diesen Artikel
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.575 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1+1
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-OUBTZVSYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain,Liver,Testes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
286367-78-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?