Fortfahren mit
60402
Kaliummethoxid -Lösung
~25% in methanol (T)
Synonym(e):
Kaliummethylat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 465,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3551544
Concentration:
~25% in methanol (T)
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
~25% in methanol (T)
refractive index
n20/D 1.37
density
0.95 g/mL at 20 °C
SMILES string
[K+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Kaliummethoxid-Lösung in Methanol wird als Basis zum Synthetisieren von Iminen mittels aerober oxidativer Kupplung von Benzylalkoholen und Aminen in Gegenwart von Gold-Nanoteilchen, die von einem Titandioxidkatalysator unterstützt werden, eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
292788156256403067
description
~25% in methanol (T)
description
95%
description
25 wt. % in methanol
description
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
concentration
~25% in methanol (T)
concentration
-
concentration
25 wt. % in methanol
concentration
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.95 g/mL at 20 °C
density
-
density
0.945 g/mL at 25 °C
density
0.809 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.37
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.37
refractive index
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)