603023
Wasser-17O
25-29.9 atom % 17O
Synonym(e):
17O Labeled water
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
25-29.9 atom % 17O
Mol-Gew.
18.27 by atom % calculation (at 25 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Schüttdichte
1.01
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N