Merck
596981
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-amino-1-cyclobutancarboxylat -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2CC4H6NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)C1(N)CCC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
InChIKey
YGAYWFFKRVMVBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)