596418
2-Keto-3-(methyl-d3)-buttersäure-1,2,3,4-13C4 Natriumsalz
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Natrium-α-ketoisovalerat-3-(methyl-d3),1,2,3,4-13C4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3+1,4+1,5+1;
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-SSBGHZRHSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.