Fortfahren mit
593753
2,6-Dichloracetophenon
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-035-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
37-41 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI key
HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)