Merck
593621
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-fluorphenylboronsäure
Synonym(e):
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
144-149 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChIKey
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhyride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)