Merck
593583
Sigma-Aldrich
Kupfer-Zink Legierung
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), 56-60% Cu basis, 37-41% Zn basis
Synonym(e):
Cu34Zn11
About This Item
Lineare Formel:
Cu34Zn11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
nanopowder
Zusammensetzung
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
Partikelgröße
<150 nm (SEM)
Kationenspuren
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
SMILES String
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
InChIKey
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form
Macro-agglomeration of ultra-fine particles, with size of about 70 nanometers.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)