Merck
590126
Sigma-Aldrich
Benzyl-2-propylacrylat
99%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH2CH2CH3)CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C([H])=C(\CCC)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-7-11(2)13(14)15-10-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,2-3,7,10H2,1H3
InChIKey
VVMMMVHSJPQPMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)