Fortfahren mit
588474
6-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]hexylmethacrylat
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
€ 246,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.45
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid crystal
€ 246,75
Listenpreis€ 329,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
liquid crystal
mp
73-76 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C23H25NO3/c1-18(2)23(25)27-16-6-4-3-5-15-26-22-13-11-21(12-14-22)20-9-7-19(17-24)8-10-20/h7-14H,1,3-6,15-16H2,2H3
InChI key
JJJGWRPDCQICFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the synthesis of side chain liquid crystalline homopolymers and block copolymers with the cyanobiphenyl group as the mesogen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BOG00284493783C94009
description
96%
description
AldrichCPR
description
97%
description
95%
assay
96%
assay
-
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
73-76 °C (lit.)
mp
-
mp
101-104 °C (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
form
liquid crystal
form
solid
form
-
form
crystals
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)