Merck
588350
Sigma-Aldrich
Brommethan-d2
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CD2HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
4 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D2
InChIKey
GZUXJHMPEANEGY-DICFDUPASA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable