Merck
587664
Sigma-Aldrich
DL-Glutaminsäure-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
NC(CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-HOSYLAQJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)