Merck
578223
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)-furan-2-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-181 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11(15-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
YZDIEQFFXQUBRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)