Wichtige Dokumente
578207
9-Anthracenylmethylmethacrylat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C (lit.)
λmax
249 nm
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-18-16-9-5-3-7-14(16)11-15-8-4-6-10-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3
InChIKey
MJYSISMEPNOHEG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)