Wichtige Dokumente
577847
Bleioxid
powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Bleioxid, rot, Blei(II,IV)-oxid, Mennige
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 0 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
InChIKey
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)