The glass is ITO coated on one side. The coated side may be determined by holding the glass to the light. It will appear lightly opaque and may display a slight difference in color.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 237,00 |
25 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 512,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
surface resistivity
70-100 Ω/sq
L × W × thickness
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
transmittance
>87%
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Der Widerstand kann bei einer Aussetzung gegenüber Temperaturen von 300 °C für 30 Minuten oder länger auf bis zu 375 Ω ansteigen.
Um Schäden an der Dünnfilmbeschichtung beim Bestimmen der beschichteten Seite zu vermeiden, berühren Sie mit denFühlerkörpern vorsichtig die gleiche Oberfläche eines einseitig beschichteten Produkts. Ein Prüfen der anderen Seite zeigt schnell,dass eine Seite einen geringeren Widerstand aufweist. Die andere Seite weist einen im Wesentlichenunendlichen Widerstand auf.
Application
- Präparation von Eumelanin-Proben auf ITO-beschichteten Glassubstraten.
- Schnittstellenfenster der Flüssigzelle für die Messung der optischen Strahlablenkung (Optical Beam Deflection, OBD) enthalten eine 20 nm dicke Indiumzinnoxid-Schicht.
- Bildung von mesoporösen TiO2-Beschichtungen auf leitfähigen ITO-Glassubstraten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description surface resistivity 70-100 Ω/sq, slide | description surface resistivity 15-25 Ω/sq, slide | description surface resistivity 8-12 Ω/sq, slide | description surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide |
| surface resistivity 70-100 Ω/sq | surface resistivity 15-25 Ω/sq | surface resistivity 8-12 Ω/sq | surface resistivity 30-60 Ω/sq |
| transmittance >87% | transmittance >78% | transmittance >83% | transmittance >84% |
| L × W × thickness 75 mm × 25 mm × 1.1 mm | L × W × thickness 75 mm × 25 mm × 1.1 mm | L × W × thickness 75 mm × 25 mm × 1.1 mm | L × W × thickness 75 mm × 25 mm × 1.1 mm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index n20/D 1.517 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indiumzinnoxid-beschichteter Objektträger aus Glas, rechteckig
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is the glass coated with ITO on one side or both sides?
1 answer-
Helpful?
-
-
How many slides are in each of these packages?
1 answer-
This product is available in 2 package sizes, a pack of 10 and a pack of 25.