Merck
572926
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphoniumbromid, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H40BrP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
667.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
InChI
1S/C9H11N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
InChIKey
GJEPMYMUORZPMP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymer-supported Wittig reagent for clean olefinations of carbonyl compounds.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)