572322
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
nanopowder
Synonym(e):
YSZ
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
Qualitätsniveau
Enthält
3 mol % yttria as stabilizer
Zusammensetzung
(ZrO2)0.97(Y2O3)0.03
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
10-25 m2/g
Partikelgröße
≤100 nm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Zr](=O)=O.[Y](=O)O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
InChIKey
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
- membranes for micro energy conversion devices[11]
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.