Merck
571989
Sigma-Aldrich
Cyclododecylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C12H23NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4860 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
Dichte
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H23NO/c15-12-14-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
InChIKey
GTFYIRDGTIUCAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)