Merck
571490
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecylfluoren-2,7-diborsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
(OH)2BC6H3C(C12H25)2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
269 °C (Dec.) (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C37H60B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38(40)41)23-25-33(35)34-26-24-32(39(42)43)30-36(34)37/h23-26,29-30,40-43H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChIKey
MLGWUNIPUPZNEE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in synthesis of:
  • Luminescent alternating boron quinolate-fluorene copolymers
  • C nanotube composites for polymer memory devices via Suzuki coupling reactions
  • Fluorine-containing fluorene oligomers
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)