Merck
571407
Sigma-Aldrich
(2-Fluorphenylethinyl)-trimethylsilan
96%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CCSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
214-215 °C (lit.)
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1F
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
InChIKey
JMAKGEWLBSPSOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)