Merck
569658
Sigma-Aldrich
5,8-Dimethoxy-1-tetralon
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1ccc(OC)c2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-10-6-7-11(15-2)12-8(10)4-3-5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
VAMWBRIIBYQTGS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)