Merck
569100
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2-fluorphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
Dichte
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(Cl)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChIKey
HHFPUBQPIUYQJW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)