Merck
569038
Sigma-Aldrich
3-Isocyanato-4-methoxybiphenyl
97%
Synonym(e):
2-Methoxy-5-phenylphenyl-isocyanat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H3(OCH3)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1N=C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-14-8-7-12(9-13(14)15-10-16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChIKey
HVVGPDSYJRMTFV-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)