Merck
568465
Sigma-Aldrich
1,2-Bis-(octyloxy)-benzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(O(CH2)7CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
332-333 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChIKey
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)