Wichtige Dokumente
567000
Bis-(benzoato)-bis-(cyclopentadienyl)-vanadium
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
272 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C(O[V]23456789%10(OC(=O)c1ccccc1)C%11C2=C3C4=C5%11)c%12ccccc%12.C6%13C7=C8C9=C%10%13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)