Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-412-2
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)9-5-7-10(12-4)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI key
MCUPBIBNSTXCPQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.938 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.964 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.503 (lit.) | refractive index n20/D 1.5480 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.507 (lit.) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?