Merck
565253
Sigma-Aldrich
Poly[(propylmethacryl-heptaisobutyl-PSS)-co-styrol]
PSS 15 wt. %
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Form
solid
Zusammensetzung
PSS, 15 wt. %
Übergangstemp.
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
Löslichkeit
THF: soluble
toluene: soluble
Leistungsmerkmale und Vorteile
PSS polymer
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)