Wichtige Dokumente
563528
3-(Methylthio)phenylessigsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C (lit.)
SMILES String
CSc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
AKYCOAMUNLESIH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)