Merck
562335
Sigma-Aldrich
N-Boc-Indol-2-Boronsäure
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)indol-2-boronsäure, N-(tert.-Butoxycarbonyl)indol-2-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
InChIKey
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)