Wichtige Dokumente
56194
4-Hydroxy-phthalonitril
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
4-Hydroxy-benzol-1,2-dicarbonitril
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
Beilstein:
2718847
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~218 °C
SMILES String
Oc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3,11H
InChIKey
FTVOPKROFUTOKY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Young-Keun Kim et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2745-2756 (2009-03-31)
We have synthesized soluble TiOPc derivatives containing alkoxy groups for use as additives in dye-sensitized solar cells (DSSCs). The DSSC devices containing these TiOPc derivatives exhibited short-circuit current densities of 8.49~10.04 mA/cm(2) and power conversion efficiencies of 2.73~3.62 % under