915939
Lithium titanate
spinel "LTO" powder, battery grade
Synonym(e):
LTO nanopowder, Lithium titanium oxide, NANOMYTE® BE-10, LTO, Lithium titanate spinel oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 459.09 g/mol
Zusammensetzung
Li4Ti5O12
Partikelgröße
1-3 μm
Dichte
3.48 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
InChIKey
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable