Wichtige Dokumente
561371
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
HMBHAQMOBKLWRX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?