Merck
561355
Sigma-Aldrich
3-Acetamido-5-amino-4-hydroxybenzolsulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(O)NHC6H2(NH2)(OH)SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1cc(cc(N)c1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10N2O5S/c1-4(11)10-7-3-5(16(13,14)15)2-6(9)8(7)12/h2-3,12H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,13,14,15)
InChIKey
SFUJTLIHMWZDTL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)